Merck
A94654
Sigma-Aldrich
12-アミノドデカノラクタム
98%
別名:
アザ-2-シクロトリデカノン, シクロドデカノンイソオキシム, ラウロラクタム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23NO
CAS番号:
分子量:
197.32
Beilstein:
122031
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystals
mp
150-153 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCCCCCCCCN1
InChI
1S/C12H23NO/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-12/h1-11H2,(H,13,14)
InChI Key
JHWNWJKBPDFINM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
12-アミノドデカノラクタムは、さまざまな有機合成反応で使用される環状アミドです。ポリアミド、ペプチド、アミノ酸などの幅広い化合物の合成に使用できる多用途の構成要素です。
アプリケーション
12-アミノドデカノラクタムは、さまざまなブレンステッド酸と反応させることにより、低粘度のラクタムベースのイオン液体を合成するために使用できます。開環重合によるナイロン12の合成にも使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
383.0 °F - closed cup
引火点(℃)
195 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A94654-BULK:
A94654-250G:
A94654-100G:
A94654-10KG:
A94654-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Low viscosity lactam-based ionic liquids with carboxylate anions: Synthesis, characterization, thermophysical properties and mutual miscibility of ionic liquid with alcohol, water, and hydrocarbons
Bessa, et al.
Journal of Molecular Liquids, 313, 113586-113586 (2020)
Synthesis of 12-aminododecenoic acid by coupling transaminase to oxylipin pathway enzymes
Coenen, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 107, 2209-2221 (2023)
Magdalena Kwiatkowska et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-08)
In this work the preparation of polyamide 12 (PA12) based composites reinforced with pristine and surface-modified carbon nanotubes is reported. A qualitative and quantitative evaluation of multi-walled carbon nanotube functionalization with oxygen containing reactive groups achieved by different procedures of