Merck
A76125
Sigma-Aldrich
3-アミノ-1-プロパンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)3SO3Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
179.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
148 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[Na+].NCCCS([O-])(=O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A76125-BULK:
A76125-5G:
A76125-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)