Merck
A75005
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-フェニルチアゾール 臭化水素酸塩 一水和物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2S · HBr · H2O
CAS番号:
分子量:
275.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
powder
mp
180-183 °C (lit.)
SMILES記法
Br[H].[H]O[H].Nc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S.BrH.H2O/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-6H,(H2,10,11);1H;1H2
InChI Key
SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A75005-25G:
A75005-VAR:
A75005-100G:
A75005-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)