Merck
A12208
Sigma-Aldrich
3-オキソブチルアルデヒドジメチルアセタール
95%
別名:
3-ケトブチルアルデヒドメチルアセタール, 4,4-ジメトキシ-2-butanone, アセチルアセトアルデヒドジメチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
1702372
EC Number:
MDL番号:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI Key
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
A12208-5ML:
A12208-BULK:
A12208-10KG:
A12208-500ML:
A12208-10L:
A12208-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)