Merck
96880
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OBzl hydrochloride
≥98.0% (TLC)
別名:
Nε-Z-L-lysine benzyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N2O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
406.90
Beilstein:
3580519
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D −6.5±1°, c = 0.5% in 0.1 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.[H][C@@](N)(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O4.ClH/c22-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)13-7-8-14-23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI Key
XHBTZNKKLKICJY-FYZYNONXSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96880-VAR:
96880-5G:
96880-1G:
96880-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)