Merck
96744
Sigma-Aldrich
Fmoc-Homoser(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-O-trityl-L-homoserine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H33NO5
CAS番号:
分子量:
583.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
不純物
may contain ≤15 wt. % Ethanol
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChI Key
QUTREFXHXPNEJN-DHUJRADRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96744-1G-F:
96744-VAR-F:
96744-BULK-F:
96744-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)