Merck
96085
Sigma-Aldrich
Z-Dap-OH
≥98.0% (NT)
別名:
Nα-Z-L-2,3-Diaminopropionic acid, Z-Dpr-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
238.24
Beilstein:
4486950
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (NT)
形状
crystals
光学活性
[α]20/D −39±1°, c = 1% in 1 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~240 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
その他情報
ブレオマイシン、エデイン、ツベラクチノマイシンなどのDAP残留物を含むペプチドを合成するための重要なビルディングブロックです
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96085-INTR:
96085-BULK:
96085-1G:
96085-VAR:
96085-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C. Mendre et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5429-5429 (1994)
S Shinagawa et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(8), 1458-1463 (1987-08-01)
Emericedins A, B, and C, new betaines having inhibitory activity of long chain fatty acid oxidation, were isolated from the culture broth of Emericella quadrilineata IFO 5859. Their structures were determined by spectroscopic analyses as (R)-3-(acylamino)-4-(trimethylammonio)butyrate (acyl: A, acetyl; B
Y. Funabashi et al.
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)