Merck
94060
Sigma-Aldrich
クロロ酢酸無水物
technical, ≥90% (T)
別名:
無水モノクロロ酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2CO)2O
CAS番号:
分子量:
170.98
Beilstein:
774533
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気圧
<0.75 mmHg ( 20 °C)
グレード
technical
アッセイ
≥90% (T)
brown
bp
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
mp
48-60 °C (lit.)
SMILES記法
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
InChI Key
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
94060-BULK-F:
94060-VAR-F:
94060-500G-F:
94060-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)