蒸気密度
<0.01 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
タイプ
(High purity Salts)
アッセイ
≥98% (EDTA titration)
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
white to off-white
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 ppm
nitrate (NO3-): ≤50 ppm
微量陽イオン
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Jan Code
940518-250G:
940518-BULK:
940518-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)