安全性情報
935778
Sigma-Aldrich
Multiphoton lithography bioink kit
new
polyester-based biodegradable bioink
別名:
DEGRAD INX X100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
詳細
Ultimate Strength 5-10 MPa
Youngs modulus 50-60 MPa
品質水準
orange-yellow, liquid
粘度
0.5 -2 Pa.s
延長
At break - 20-30%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This polyester-based synthetic resin for multi-photon lithography (MPL) based 3D bioprinting applications combines the benefits of biocompatibility, flexibility, and easy proccessability, resulting in high resolution 3D bioprinted features.
The multiphoton lithography bioink kit is a ready to use formulation that can be processed via a MPL based printer after a short pre-heating process. The resin can be processed at high scanning speeds (up to at least 600mm/s) which is favorable for shorter fabrication times.
アプリケーション
Applications:
3D bioprinting
Tissue engineering
High resolution printing of complex and open geometries with mechanical robustness
特徴および利点
- Biocompatibility - expression biocompatibility with no toxic effect on living cells
- Biodegradability - long term degradation profile when in contact with water, cell culture media, or biological fluids
- Proccessability - Easy processing into open and complex architectures with minimal deformation
- High resolution - Resolution of <500nm
- Flexibility - Can be used to print strong yet flexible structures that are favorable for easy handling and processing
- Easy to handle - Provided as ready to print formulation
- Reproducibility - Production under strict quality control to provide a material that delivers every time
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.9 °F
引火点(℃)
-14.5 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Olivier Guillaume et al.
Acta biomaterialia, 165, 72-85 (2022-03-16)
Since its inception, tissue engineering and regenerative medicine (TERM) has been relying on either scaffold-based or scaffold-free strategies. Recent reports outlined the possibility of a synergistic, convergence approach, referred to as the third TERM strategy, which could alleviate bottlenecks of