Merck
93498
Sigma-Aldrich
Glycerol trivalerate
≥98.0% (GC)
別名:
1,2,3-Trivalerylglycerol, Trivalerin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3COOCH2]2CHOCO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
344.44
Beilstein:
1804221
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.439
密度
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
InChI Key
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93498-1G:
93498-BULK:
93498-VAR:
93498-5G:
試験成績書(COA)