Merck
933287
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Pin Holder for 8 Pin Stubs, 3.2mm (1⁄8”)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
This 50 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel Allen wrench screws. It accommodates up to eight standard 12.7 mm (½") pin stubs.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)