Merck
933228
Sigma-Aldrich
FIB holder
Small FIB Grid Holder, size 12.7 mm, Pin
別名:
Vertical mount
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
サイズ
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EMS techware
Overall Dimensions: 12.7 mm (½") x 7.8 mm (0.3 mm) H w/o pin.
Pin: Standard 3.2 mm (⅛").
Material: Vacuum grade aluminum with brass screw.
Includes Philips screwdriver #0.
アプリケーション
Holds up to 2 FIB grids of the same thickness. Handy FIB grid holder on a standard 12.7 mm (½") pin stub. Can also be used to safely store FIB grids with thin sections attached.