Merck
92750
Sigma-Aldrich
Dimethyl trimethylsilylmethylphosphonate
≥97.0%
別名:
[(トリメチルシリル)メチル]-ホスホン酸 ジメチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH2P(O)(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
196.26
Beilstein:
2412153
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
111-114 °C/21.5 mmHg (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COP(=O)(C[Si](C)(C)C)OC
InChI
1S/C6H17O3PSi/c1-8-10(7,9-2)6-11(3,4)5/h6H2,1-5H3
InChI Key
QBHFBIHXALNDCB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ホスホナト-ホスフィンパラダサイクルの合成
  • ホスホリル安定化アニオンの合成的応用の研究
  • Petersonオレフィン化反応
  • ジリチオ化および金属交換反応
その他情報
Reagent for the preparation of olefinic sugar phosphonates; For the direct methylenation of carbonyl compounds
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
92750-1ML:
92750-5ML:
92750-VAR:
92750-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Sekiguchi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1385-1385 (1978)
H. Paulsen et al.
Chemische Berichte, 108, 1732-1732 (1975)