形状
viscous liquid (gel)
サイズ
10 mL
不純物
<5 cfu/mL Bioburden
<50 EU/mL Endotoxin
色
pale yellow to colorless
pH
6.5-7.5
粘度
3-30 cP
アプリケーション
3D bioprinting
保管温度
−20°C
アプリケーション
特徴および利点
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.
関連コンテンツ
ゼラチンメタクリロイルは、複合ヒドロゲルプラットフォームを作製するために広く使用されている材料です。