Merck
92231
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0% (GC)
別名:
シロキサン HSi2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2SiH]2O
CAS番号:
分子量:
134.32
Beilstein:
1733364
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
密度
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI Key
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-9.99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
92231-BULK-F:
92231-500G-F:
92231-5KG-F:
92231-VAR-F:
試験成績書(COA)