Merck
917346
1,3,5-Trimethoxy-13C3-benzene
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C6H12O3
CAS番号:
分子量:
171.17
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3]OC1=CC(O[13CH3])=CC(O[13CH3])=C1
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
917346-VAR:
917346-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)