Merck
91681
Sigma-Aldrich
N-(5-Hydroxypentyl)trifluoroacetamide
≥98.0% (GC)
別名:
5-(Trifluoroacetamido)-1-pentanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12F3NO2
CAS番号:
分子量:
199.17
Beilstein:
6644762
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.420
密度
1.248 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCCNC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-4-2-1-3-5-12/h12H,1-5H2,(H,11,13)
InChI Key
SCHGQSPQAJAJRI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Selective mono-O-alkylation is accomplished by N,O-dianion formation prior to alkylation; otherwise, preferential N-alkylation takes place
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
91681-BULK:
91681-5ML:
91681-VAR:
91681-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R. Hirschmann et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2373-2373 (1995)
R. Hirschmann et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 12550-12550 (1996)