Merck
91652
Sigma-Aldrich
トリエチルホスフィン 溶液
technical, ~70% in isopropanol
別名:
PEt3, Triethylphosphorous 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3P
CAS番号:
分子量:
118.16
Beilstein:
969170
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
グレード
technical
濃度
~70% in isopropanol
屈折率
n20/D 1.430
SMILES記法
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • アルケンのヒドロカルボニル化によるアルコールの位置選択的生成
  • 芳香族アルデヒドおよびアレノアートを原料とするジヒドロピラン類のBronsted酸を利用した合成
  • エンインのシラホウ素化
  • フェニル酢酸類のフェニルアセトニトリル類またはベンゾニトリル類への変換
  • 白金ナフタレンジイルおよびパラジウムナフタレンジイルの熱分解
  • 不斉Morita-Baylis-Hillman反応
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91652-100ML:4548173183275
91652-BULK:
91652-25ML:4548173183282
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)