分子量
PEG Mn 10,000
generation 1
表面基数
2
色
white to off-white
保管温度
−20°C
詳細
- Polymer architecture: PEG-linear dendron
- Generation: 1
- PEG average Mn: 10,000
- End Group Functionality: Carboxylic acid
- No. Surface Groups: 2
- Calculated Mol. Wt.: 10348.34 g/mol
- Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
WGK
WGK 3
Jan Code
911313-BULK:
911313-VAR:
911313-250MG:
試験成績書(COA)
資料
樹状分子の特性と生物医学的分野での応用について概説し、ドラッグデリバリー用途における生分解性および生体適合性プラットフォームとして、bis-MPA樹状スキャフォールドに注目しました。
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).