安全性情報
906611
Sigma-Aldrich
DLAM-MεVproS-13CH3 Methyl Labeling Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
テクニック
bio NMR: suitable
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
DLAM-MεVproS-13CH3 Kit has 13CH3 isotopomer precursors and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
アプリケーション
DLAM-MεVproS-13CH3 is an optimized kit to produce proteins with -13CH3 isotopomer on the methyl groups of methionine and valine residues. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. It is used in TROSY NMR for revealing the mechanisms of dynamic molecular machines of N-terminal sequence
For detection of long-range nOes or for the NMR study of large proteins
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Tomasz L Religa et al.
Science (New York, N.Y.), 328(5974), 98-102 (2010-04-03)
The proteasome catalyzes the majority of protein degradation in the cell and plays an integral role in cellular homeostasis. Control over proteolysis by the 20S core-particle (CP) proteasome is achieved by gated access of substrate; thus, an understanding of the
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that