Merck
901424
Sigma-Aldrich
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid-1,2,3,10-13C4
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
別名:
10-HDA-1,2,3,10-13C4, Royal jelly acid-1,2,3,10-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C6H18O3
分子量:
190.22
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
SMILES記法
O[13C](/[13CH]=[13CH]/CCCCCC[13CH2]O)=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901424-BULK:
901424-VAR:
試験成績書(COA)