Merck
901255
Sigma-Aldrich
1-Ethoxy-2-propanol
≥95%
別名:
1-Ethoxypropan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O2
CAS番号:
分子量:
104.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
liquid
屈折率
n/D 1.407
密度
0.898 g/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Useful building block for synthesis. 1-Ethoxy-2-propanol may be used in the preparation of 1-ethoxy-2-bromopropane using phosphorus tribromide. This product was previously listed as CDS000221.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
101.3 °F
引火点(℃)
38.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901255-250MG:
901255-BULK:
901255-500MG:
901255-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reaction of 2-Alkoxymethylthiiranes with Lithium Aluminum Hydride and with Secondary Amines.
Jacob R L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26 (9), 3472-3476 (1961)