Merck
900971
Sigma-Aldrich
2-{3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BrClN3 · 2HCl
分子量:
347.47
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
95%
形状
powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900971-100MG:
900971-VAR:
900971-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A MA, et al.
Tetrahedron, 67(5), 936- 942 (2011)