Merck
900973
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromo-4-chloro-7-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BrClN3 · 2HCl
分子量:
361.49
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900973-100MG:
900973-BULK:
900973-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A.M.A et al.,
Tetrahedron, 67(5), 936-942 (2011)