Merck
900920
Sigma-Aldrich
Bis[[diisopropylphosphino]methyl]-4-methyl-pyridine bis(pivaloyloxy)cobalt
95%
別名:
Chirik cobalt borylation catalyst, JENNY cobalt borylation catalyst, JennyCat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H55CoNO4P2
CAS番号:
分子量:
614.64
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
CC1=CC(CP(C(C)C)C(C)C)=NC(CP(C(C)C)C(C)C)=C1.O=C(C(C)(C)C)O[Co]OC(C(C)(C)C)=O
アプリケーション
Bis[[diisopropylphosphino]methyl]-4-methyl-pyridine bis(pivaloyloxy)cobalt also known as JennyCat is developed in the laboratory of Paul Chirik is an effective cobalt precatalyst for the borylation of aromatic compounds, including diverse heteroarenes, pyridine derivatives, and fluoroarenes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900920-100MG:
900920-VAR:
900920-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jennifer V Obligacion et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2825-2832 (2017-02-01)
Cobalt catalysts with electronically enhanced site selectivity have been developed, as evidenced by the high ortho-to-fluorine selectivity observed in the C(sp