Merck
900386
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
2′-Deoxy-5′-adenylic-13C10,15N5 acid sodium salt solution, dAMP-13C10,15N5 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C10H1215N5Na2O6P
分子量:
390.08
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
アッセイ
≥95% (CP)
形状
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+15
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C@H]1[13CH2][13C@H]([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900386-25MG-PW:
900386-VAR:
900386-1MG-PW:
900386-10MG:
900386-10MG-PW:
900386-25MG:
900386-1MG:
900386-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhaoyan Nie et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 95, 66-74 (2020-05-25)
Cyclophosphamide (Cy), a chemotherapeutic agent, is widely used to treat tumoursand is also associated with premature ovarian insufficiency. 4-Hydroperoxycyclophosphamide (4-HC), an active metabolite of Cy, was used for in vitro experiments. Granulosa cells (GCs) are crucial for maintaining follicle development