Merck
900342
Sigma-Aldrich
キトサン
high purity, non-animal derived, average Mw 100 kDa
別名:
ポリ(D-グルコサミン), 脱アセチル化キチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
形状
powder
分子量
average Mw 100 kDa
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI Key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多価陰イオンのゲルを形成します。乾燥すれば強靭で透明なフィルムとなる、透明溶液を形成します。
Ideal for scaffolds, cell therapy, drug delivery, and biomedical applications.
特徴および利点
水処理、クロマトグラフィ-、化粧品添加物、テキスタイルの抗菌処理、テキスタイル用の新規繊維、写真用紙、生分解性フィルム、生物医学用機器、およびドラッグデリバリ-分野での薬剤徐放用マイクロカプセルインプラントを含む、さまざまな用途に使用できる生体適合性で抗菌性で環境にやさしいポリ電解質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
900342-VAR:
900342-2G:
900342-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Chitosan is a naturally occurring polysaccharide ideally suited for use in medical supplies, devices, therapeutics, and diagnostics. The unique natural characteristics of chitosan include its cationic, biocompatible, biodegradable, non-toxic, non-immunogenic, and antimicrobial properties.
関連コンテンツ
キトサンとその両親媒性誘導体を用いた、化学修飾の実験法、ナノ構造調製の機構、薬物送達用途について解説します。