安全性情報
900301
Sigma-Aldrich
CdS/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 450 nm, 4 μM in H2O
別名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
濃度
4 μM in H2O
λmax
435 nm
蛍光検出
λem 450 nm
λem 450 nm±10 nm
, quantum yield <50%
官能基
PEG
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots functionalized with PEG exhibit low non-specific binding which makes them suitable for a variety of in vivo and in vitro biomedical applications.
注意
Do not freeze.
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900301-VAR:
900301-250UL-PW:
900301-BULK:
900301-250UL:4548174011751
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiangqiang Liu et al.
International journal of nanomedicine, 10, 7073-7088 (2015-11-26)
The growing potential of quantum dots (QDs) in biomedical applications has provoked the urgent need to thoroughly address their interaction with biological systems. However, only limited studies have been performed to explore the effects of surface charge on the biological
資料
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。
ディスプレイ技術における量子ドットの商業的成功に続いて、生命科学におけるイメージングツールとしての応用も検討が進んでいます。量子ドットは、従来の有機色素および蛍光タンパク質の光学的性質よりも優れた特性を多く示します。
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
すべて表示