安全性情報
900290
Sigma-Aldrich
CdS/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 400 nm, 4 μM in PBS
別名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
濃度
4 μM in PBS
λmax
385 nm
蛍光検出
λem 400 nm
λem 400 nm±10 nm, quantum yield <50%
官能基
amine
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The amine functionalized CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots (QDs) find applications in bioimaging and biosensing. The three main conjugation approaches reported in literature are conjugation using glutaraldehyde as a linker, conjugations with carboxylic acid containing molecules by using 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) coupling, and direct conjugation with isothiocyanates bearing molecules.
注意
Do not freeze.
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900290-250UL-PW:
900290-BULK:
900290-250UL:
900290-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kumar P, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 202, 404-404 (2014)
Jian Wei Tay et al.
Scientific reports, 4, 3918-3918 (2014-01-30)
Phase distortions due to scattering in random media restrict optical focusing beyond one transport mean free path. However, scattering can be compensated for by applying a correction to the illumination wavefront using spatial light modulators. One method of obtaining the
Kavitha Pathakoti et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 163-171 (2013-04-17)
Quantum dots (QD) nanoparticles have been widely used in biomedical and electronics fields, because of their novel optical properties. Consequently it confers enormous potential for human exposure and environmental release. To increase the biocompatibility of QDs, a variety of surface
Lily Yang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 5(2), 235-243 (2008-12-18)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) targeted nanoparticle are developed by conjugating a single-chain anti-EGFR antibody (ScFvEGFR) to surface functionalized quantum dots (QDs) or magnetic iron oxide (IO) nanoparticles. The results show that ScFvEGFR can be successfully conjugated to the nanoparticles
資料
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。
ディスプレイ技術における量子ドットの商業的成功に続いて、生命科学におけるイメージングツールとしての応用も検討が進んでいます。量子ドットは、従来の有機色素および蛍光タンパク質の光学的性質よりも優れた特性を多く示します。
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
すべて表示