Merck
88482
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride
≥97.0%
別名:
4MBPCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16ClN
CAS番号:
分子量:
185.69
Beilstein:
3734338
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥97.0%
mp
158-160 °C
SMILES記法
[Cl-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
その他情報
Linear dimerization of 1-alkenes in a 4-MBP Cl- - AlCl3system[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
88482-5G:
88482-50G:
88482-BULK:
88482-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B. Ellis et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 337-337 (1999)
Viresh R Thamke et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 250, 567-577 (2019-04-27)
The present study deals with the cyto-genotoxicological impact of ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, trihexyl tetradecylphosphonium dicyanamide, 1-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, benzyldimethyltetradecylammonium chloride, and 1-butyl-4-methylpyridinium chloride, on animal cells and their biodegradation. The long alkyl chain containing ionic liquids were found to be