Merck
88063
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
≥99.0% (CHN)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)4P(I)
CAS番号:
分子量:
466.29
Beilstein:
3922216
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (CHN)
不純物
≤1% water
mp
343-348 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)