Merck
87563
Sigma-Aldrich
Tetraallyl orthosilicate
technical, ≥85% (GC)
別名:
Tetraallyl silicate, Tetraallyloxysilane, Tetrakis(allyloxy)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O4Si
CAS番号:
分子量:
256.37
Beilstein:
1709695
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥85% (GC)
屈折率
n20/D 1.437
密度
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCO[Si](OCC=C)(OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H20O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
InChI Key
SQAIGLXMIMWFEQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
87563-10ML:
87563-50ML:
87563-VAR:
87563-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)