Merck
87308
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammonium hexafluorophosphate
≥97.0% (gravimetric)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)4CH2]4N(PF6)
CAS番号:
分子量:
499.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (gravimetric)
形状
powder
不純物
≤0.05% halides (as bromide)
mp
135-138 °C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.F6P/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
KWQQUBRLECVPFD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87308-25G:
87308-BULK:
87308-VAR:
87308-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Robert Biczak et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(4), 567-573 (2017-02-16)
This study investigated the effects of four structurally different quaternary ammonium salts (QASs), i.e., tetrabutylammonium tetrafluoroborate [TBA][BF