Merck
86848
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium ethoxide solution
~40% in ethanol (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH2CH3)
CAS番号:
分子量:
287.52
Beilstein:
6018401
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
~40% in ethanol (NT)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H5O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;2H2,1H3/q+1;-1
InChI Key
SNUBRLWUQHFANK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F
引火点(℃)
23 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86848-50ML:4548173352992
86848-VAR:
86848-BULK:
86848-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)