Merck
86731
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-テトラアザシクロテトラデカン-1,4,8,11-四酢酸 四塩酸塩 水和物
≥97.0% (CHN)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32N4O8 · 4HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
578.31 (anhydrous basis)
Beilstein:
5213085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (CHN)
mp
~245 °C (dec.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.Cl.Cl.Cl.Cl.OC(=O)CN1CCCN(CCN(CCCN(CC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Complexing agent for di- and trivalent metal ions
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inorgorganica Chimica Acta, 190, 37-37 (1991)
E.T. Clarke et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 190, 27-27 (1991)
S Chaves et al.
Talanta, 39(3), 249-254 (1992-03-01)
The stability constants of the complexes formed by three tetra-aza macrocyclic complexones (DOTA, TRITA and TETA) with Mn(2+), Fe(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), Zn(2+), Cd(2+) and Pb(2+) were determined with an automated titration instrument with data acquisition and the calculations were