Merck
86615
Sigma-Aldrich
テトラエチルアンモニウムフルオリド 二水和物
≥97.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(F) · 2H2O
CAS番号:
分子量:
185.28
Beilstein:
4152659
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (T)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.2H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;/h5-8H2,1-4H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI Key
HRTKQUHFGZFPPF-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • フルオレンの酸化、メチル化、および重水素化反応に用いる触媒
その他情報
Si-C結合の開裂に用いる試薬。有機合成における塩基としての利用に関する総説
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86615-25G:
86615-5G:
86615-VAR:
86615-INTR:
86615-BULK:
86615-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J.H. Clark
Chemical Reviews, 80, 429-429 (1980)