Merck
860735
Sigma-Aldrich
(+)-Z-D-proline
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO4
CAS番号:
分子量:
249.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +40.2°, c = 2 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
76-78 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m1/s1
InChI Key
JXGVXCZADZNAMJ-LLVKDONJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
860735-500MG:
860735-VAR:
860735-BULK:
860735-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.