Merck
860719
Sigma-Aldrich
D-allo-イソロイシン
97%
別名:
(2R,3S)-2-アミノ-3-メチルペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721794
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −38° in 6 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
860719-BULK:
860719-1G:
860719-VAR:
860719-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)