Merck
859362
Sigma-Aldrich
L-ヒスチジノール 二塩酸塩
99%
別名:
β-アミノイミダゾール-4-プロパノール 二塩酸塩, (S)-2-アミノ-3-(4-イミダゾリル) プロパノール 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11N3O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
214.09
Beilstein:
3914853
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]19/D −2.2°, c = 2 in H2O
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI Key
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ヒスタミンの前駆体;タンパク質合成の可逆的阻害剤。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)