Merck
82366
Sigma-Aldrich
3-(tert-ブトキシ)プロピルアミン
technical, ≥90% (GC)
別名:
3-アミノプロピル tert-ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
131.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
SMILES記法
CC(C)(C)OCCCN
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
82366-1G-F:
82366-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)