Merck
80940
Sigma-Aldrich
Ethyl pivaloylacetate
≥97.0% (GC)
別名:
4,4-Dimethyl-3-oxopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCOCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
172.22
Beilstein:
1767555
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.432
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.967 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-8(11)6-7(10)9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
80940-25ML:
80940-5ML:
80940-VAR:
80940-BULK:
試験成績書(COA)