安全性情報
803766
Sigma-Aldrich
PtCo/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
別名:
PtCo alloy decorated highly conductive graphene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
詳細
Loading Density: 10%-50% (PtCo nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
形状
dispersion
組成
acetone, ~80 wt. %
graphene, 10-15%
PtCo nanoparticle, 5-10%
濃度
10 mg/mL
厚さ
1-10 nm , graphene
粒径
2-5 nm (PtCo nanocrystal)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Efficient electrocatalyst material for fuel cells including methanol oxidation, proton exchange membrane.
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
803766-BULK:
803766-VAR:
803766-5ML-PW:
803766-5ML:4548173349534
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Graphene supported platinum-cobalt nanocomposites as electrocatalysts for borohydride oxidation.
Tamasauskaite TL, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 39(9), 4282-4290 (2014)
Investigation of Graphene Supported Platinum-Cobalt Nanocomposites as Electrocatalysts for Ethanol Oxidation.
Kepeniene V, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 161(14), F1354-F1359 (2014)
資料
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
金属酸化物ナノ結晶で修飾したグラフェンや貴金属(Pt)およびPt系合金で修飾したグラフェンの製造、構造、および性能について紹介します。
3次元(3D)印刷用グラフェンインクが開発され、電子機器、センサー、バイオエレクトロニクスなどの分野において、グラフェンを基盤としたデバイスおよび応用の開発や設計が可能となっています。
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
すべて表示