Merck
798819
Sigma-Aldrich
(S)-N-Butyl-1-[(S)-2-((E)-2-hydroxybenzylideneamino)-3-methylbutanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide
別名:
Yoon Anti-[2+2]-Photocycloaddition Ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H31N3O3
CAS番号:
分子量:
373.49
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
官能基
amide
amine
imine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(/C=N/[C@@H](C(C)C)C(N2[C@H](C(NCCCC)=O)CCC2)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C21H31N3O3/c1-4-5-12-22-20(26)17-10-8-13-24(17)21(27)19(15(2)3)23-14-16-9-6-7-11-18(16)25/h6-7,9,11,14-15,17,19,25H,4-5,8,10,12-13H2,1-3H3,(H,22,26)/b23-14+/t17-,19-/m0/s1
InChI Key
DULOQBOELOOGIJ-DYOPXDPWSA-N
アプリケーション
Chiral ligand for the asymmetric [2+2] cycloaddition of enones by photoredox catalysis.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Yoon lab exploits visible light photochemistry for unique chemical transformations.