Merck
798150
Sigma-Aldrich
蛍光ナノダイヤモンド
Nitrogen vacancy ~3ppm NV centers, 90 nm avg. part. size, 1 mg/mL in deionized water
別名:
ダイヤモンドナノパウダー, ナノダイヤモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
形状
suspension
品質水準
組成
Nitrogen vacancy, ~3ppm NV centers
濃度
1 mg/mL in deionized water
平均部品サイズ
90 nm
蛍光検出
λex 514 nm; λem 711 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルボン酸、ヒドロキシル、ケトン、エーテルおよび/または水素を使用して製品に官能性を付与することができます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
798150-5ML:
798150-VAR:
798150-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanodiamonds for optical bioimaging
Y. Y. Hui, C-L Cheng, and H-C Chang
Journal of Physics D: Applied Physics, 43(37), 374021-374021 (2010)
Highly Fluorescent Nanodiamonds Protein-Functionalized for Cell Labeling and Targeting
B-M Chang, H-S Lin, L-J Su, et al.
Advances in Functional Materials, 23(46), 5737-5745 (2013)
Mass production and dynamic imaging of fluorescent nanodiamonds
Chang YR, et al.
Nature Nanotechnology, 3(5), 284-288 (2008)
The Exocytosis of Fluorescent Nanodiamond and Its Use as a Long-Term Cell Tracker
Fang CY, et al.
Small, 7(23), 3363-3370 (2011)
資料
蛍光ナノダイヤモンドの概要とバイオイメージング向け応用、コンジュゲーション法の詳細についてご紹介します。
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
蛍光ナノダイヤモンドは、ダイヤモンド中の窒素と格子欠陥が形成するN-V(nitrogen-vacancy) cenrterによる高い蛍光特性を有するナノダイヤモンドです。生物医学用イメージングや診断、治療薬としての利用が期待されています。
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
すべて表示