Merck
79785
Sigma-Aldrich
Phthalimide DBU salt
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NO2 · C9H16N2
CAS番号:
分子量:
299.37
Beilstein:
4343711
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
mp
134-137 °C
SMILES記法
O=C1NC(=O)c2ccccc12.C3CCN4CCCN=C4CC3
その他情報
Reagent for Gabriel syntheses of amines soluble in CH2Cl2
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Wengel et al.
Synthesis, 829-829 (1989)
J Lau et al.
Acta chemica Scandinavica (Copenhagen, Denmark : 1989), 45(6), 616-620 (1991-07-01)
Mercuric-catalyzed hydrolysis of acetylated L-rhamnal 1 gives an alpha,beta-unsaturated aldehyde 2. 1,4-Addition of DBU-phthalimide salt with concomitant acetyl shift resulted in L-ribo and L-arabino isomers of 5-O-acetyl-2,3,6-trideoxy-3-phthalimido-hexofuranose 3 and 4. After acetylation at the anomeric center, coupling with silylated thymine