Merck
797162
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 6,6-dioxide
95%
別名:
2-Boc-8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO5S
CAS番号:
分子量:
277.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CS(C1)(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-5-11(6-12)7-18(15,16)4-8(11)13/h8,13H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
MLPBVLQLVWQEJM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
797162-100MG:
797162-VAR:
797162-BULK:
試験成績書(COA)