Merck
797022
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17F2NO4
CAS番号:
分子量:
253.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
102-107 °C
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
O.CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(F)(F)C1
InChI
1S/C10H15F2NO3.H2O/c1-9(2,3)16-8(15)13-5-4-7(14)10(11,12)6-13;/h4-6H2,1-3H3;1H2
InChI Key
IEESRSKOIOREKD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
797022-BULK:
797022-VAR:
797022-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
関連コンテンツ
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.