Merck
795801
Sigma-Aldrich
{[2-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}phosphonic acid
別名:
2-CF3BPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8F3O3P
CAS番号:
分子量:
240.12
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
OP(CC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1)(O)=O
InChI
1S/C8H8F3O3P/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-15(12,13)14/h1-4H,5H2,(H2,12,13,14)
InChI Key
LJNXXFOSZJOZKN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Tuning of surface energy, wetting and work function of metal oxides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
795801-VAR:
795801-250MG:
795801-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter J Hotchkiss et al.
Accounts of chemical research, 45(3), 337-346 (2011-10-21)
Transparent metal oxides, in particular, indium tin oxide (ITO), are critical transparent contact materials for applications in next-generation organic electronics, including organic light emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaics (OPVs). Understanding and controlling the surface properties of ITO allows for