Merck
795143
Sigma-Aldrich
2,6-Dicyclopentylaniline
95%
別名:
2,6-Dicyclopentylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23N
CAS番号:
分子量:
229.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n/D 1.571
密度
1.034 at 25 °C
SMILES記法
NC1=C(C2CCCC2)C=CC=C1C3CCCC3
InChI
1S/C16H23N/c17-16-14(12-6-1-2-7-12)10-5-11-15(16)13-8-3-4-9-13/h5,10-13H,1-4,6-9,17H2
InChI Key
IEIPZQFILTYQLK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
795143-5G:
795143-BULK:
795143-VAR:
795143-1G:
試験成績書(COA)